Documenti fondamentali
8.08626
Sigma-Aldrich
3,3′-Thiodipropionic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
3,3′-Thiodipropionic acid, Thiodihydracrylic acid, Bis(2-carboxyethyl)sulfide
Scegli un formato
250 G
42,40 €
42,40 €
Spedizione prevista il19 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
42,40 €
About This Item
Formula condensata:
S(CH2CH2COOH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
203-841-3
NACRES:
NA.22
42,40 €
Spedizione prevista il19 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Stato
powder
Potenza
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
128-131 °C
Temp. transizione
flash point 126-129 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
S(CCC(=O)O)CCC(=O)O
InChI
1S/C6H10O4S/c7-5(8)1-3-11-4-2-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
ODJQKYXPKWQWNK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 131 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
262.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
128 °C - closed cup