8.08096
Tetrabromophthalic anhydride
for synthesis
Sinonimo/i:
Tetrabromophthalic anhydride
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
14.67 Pa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Potenza
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Punto di fusione
271-274 °C
Densità
2.87 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8Br4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
QHWKHLYUUZGSCW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 270 °C
Melting range (upper value): ≤ 280 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2