Documenti fondamentali
467707
Sigma-Aldrich
3-Fluorophthalic anhydride
95%
Scegli un formato
5 G
68,70 €
68,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
68,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H3FO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
68,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
158-161 °C (lit.)
Gruppo funzionale
anhydride
ester
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cccc2C(=O)OC(=O)c12
InChI
1S/C8H3FO3/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(11)12-7(4)10/h1-3H
WWJAZKZLSDRAIV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Fluorophthalic anhydride undergoes reduction with NaBH4 to afford 4-fluorophthalide and 7-fluorophthalide.[1] It can be synthesized starting from 3-nitrophthaloyl dichloride.[2]
Applicazioni
3-Fluorophthalic anhydride may be used in the preparation of substituted benzamides with potential neuroleptic activity.[3] It may be employed as starting reagent for the synthesis of 8-fluoro-10-methyl-1,2-benzanthracene.[4]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Synthesis of 8-Fluoro-10-methyl-1, 2-benzanthracene1.
Newman MS and Wiseman EH.
The Journal of Organic Chemistry, 26(9), 3208-3211 (1961)
A new synthesis of 3-fluorophthalic anhydride.
Passudetti M, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 50(2), 251-255 (1990)
Regioselectivity of metal hydride reductions of unsymmetrically substituted cyclic anhydrides. systems where" steric hindrance along the preferred reaction path" rationalization is not applicable.
Kayser MM and Morand P.
Canadian Journal of Chemistry, 58(23), 2484-2490 (1980)
Notes-Preparation of 3-Fluorophthalic Anhydride.
Heller A.
The Journal of Organic Chemistry, 25(5), 834-835 (1960)
Yingming Wang et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 188, 110795-110795 (2020-01-29)
Anaplastic lymphoma kinase (ALK) is a major target in treating non-small-cell lung cancer, and several ALK inhibitors have been developed to antagonize its kinase activity. However, patients treated with inhibitors ultimately develop drug resistance. Therefore, therapies with new mechanisms of