Documenti fondamentali
8.06925
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Mandelic acid
for resolution of racemates for synthesis
Sinonimo/i:
(S)-(+)-Mandelic acid, L-Mandelic acid, L-α-Hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(OH)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
241-240-8
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
pH
2.1 (20 °C, 60 g/L in H2O)
Punto di fusione
130-132 °C
Temp. transizione
flash point >190 °C
Densità bulk
670 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m0/s1
IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 131 °C
Melting range (upper value): ≤ 134 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): +153.0 - +157.0 °
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
374.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 190 °C