8.06806
2-Nitrotoluene
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Nitrotoluene, o-Nitrotoluene
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
oil
Temp. autoaccensione
420 °C
Potenza
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.47-8.8 % (v/v)
pH
6-8 ( in H2O)
P. eboll.
221-222 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-9 °C
Temp. transizione
flash point 95 °C
Solubilità
0.65 g/L (experimental)
Densità
1.16 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3
PLAZTCDQAHEYBI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.162 - 1.163
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C