Documenti fondamentali
8.06790
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenol
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Nitrophenol, o-Nitrophenol
Scegli un formato
100 G
36,80 €
500 G
57,10 €
36,80 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
36,80 €
500 G
57,10 €
About This Item
Formula condensata:
2-(NO2)C6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
201-857-5
NACRES:
NA.22
36,80 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.15 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
550 °C
Potenza
2830 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
215-216 °C/1013 hPa
Punto di fusione
44 °C
Temp. transizione
flash point 100.5 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H
IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Nitrophenol for synthesis. CAS No. 88-75-5, EC Number 201-857-5.
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 44 °C
Melting range (upper value): ≤ 46 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100.5 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
4-Nitrophenol indicator
Supelco
1.06798
4-Nitrophenol
m-Toluic acid ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
T36609
m-Toluic acid
Sodium nitrate ReagentPlus®, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
S5506
Sodium nitrate
Sodium nitrite ACS reagent, ≥97.0%
Sigma-Aldrich
237213
Sodium nitrite
2-Aminophenol 99%
Sigma-Aldrich
A71301
2-Aminophenol
Fenolo for molecular biology
Sigma-Aldrich
P1037
Fenolo