Documenti fondamentali
8.05922
Sigma-Aldrich
Manganese(II) acetylacetonate
for synthesis
Sinonimo/i:
Manganese(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)manganese(II), Bis(2,4-pentanedionato)manganese(II)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14MnO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
237-858-2
Stato
powder
Solubilità
11.5 g/L
Densità bulk
550 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Assay (out of Mn): ≥ 97.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3