8.05894
4-Methylmorpholine
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Methylmorpholine, NMM, N-Methylmorpholine
Prodotti consigliati
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
23.5 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥98% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
165 °C (DIN 51794)
Potenza
1960 mg/kg LD50, oral (Rat)
1240 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
2.1 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
10.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. ebollizione
112-114 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-66 °C
Temp. transizione
flash point 12.5 °C (DIN 51755 Part 1)
Densità
0.92 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N1(CCOCC1)C
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H2,1H3
SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- A precursor to prepare N-methylmorpholine N-oxide and 1-butyl-1-methylmorpholinium bromide ([BMmo][Br]), a monocation ionic liquid.[1][2]
- A reactant to synthesize quaternary ammonium complexes applicable as complexing agents in redox flow batteries.[3]
- A basic catalyst in the synthesis of thiobenzamides via Willgerodt-Kindler′s reaction.[4]
- An activating agent to synthesize hyaluronic acid-based biopolymer for cosmetic, pharmaceutical, and nutraceutical applications.[5]
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.917 - 0.918
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup - DIN 51755 Part 1
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup - DIN 51755 Part 1