Documenti fondamentali
8.05796
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzaldehyde
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Methoxybenzaldehyde, m-Anisaldehyde
About This Item
Formula condensata:
3-(CH3O)C6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
Numero indice EU:
209-712-8
Per informazioni sul prodotto 8.05796, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 73 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
225 °C
P. ebollizione
230-233 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 110 °C
Densità
1.12 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-6H,1H3
WMPDAIZRQDCGFH-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.116 - 1.120
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup