Documenti fondamentali
8.05660
Sigma-Aldrich
Lithium
(sticks) (protective liquid: paraffin oil) for synthesis
Sinonimo/i:
Lithium
Scegli un formato
10 G
64,10 €
25 G
77,70 €
100 G
189,00 €
64,10 €
Spedizione prevista il19 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
64,10 €
25 G
77,70 €
100 G
189,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Li
Numero CAS:
Peso molecolare:
6.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141803
Numero indice EU:
231-102-5
NACRES:
NA.22
64,10 €
Spedizione prevista il19 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
1 hPa ( 723 °C)
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
179 °C
Densità
0.534 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Li]
InChI
1S/Li
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay of Li: ≥ 99.0 %
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Sodium cubes, contains mineral oil, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
483745
Sodium
Lithium ribbon, thickness × W 0.75 mm × 19 mm, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
320080
Lithium
Lithium ribbon, thickness × W 0.38 mm × 23 mm, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
265985
Lithium
Sodium rod diameter 2.5 cm (protective liquid: paraffin oil)
Supelco
1.06260
Sodium
Sodium rods (protective liquid: paraffin oil) for synthesis
Sigma-Aldrich
8.22284
Sodium
Lithium foil, 25x100mm, thickness 0.6mm, as rolled, 99.9%
GF47159826
Lithium