220914
Lithium
wire (in mineral oil), diam. 3.2 mm, 99.9% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
wire (in mineral oil)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Resistività
9.446 μΩ-cm, 20°C
Diametro
3.2 mm
Impurezze
~0.01% sodium
P. eboll.
1342 °C (lit.)
Punto di fusione
180 °C (lit.)
Densità
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Li]
InChI
1S/Li
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Articoli
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.