8.04918
Potassium tert-butylate
for synthesis
Sinonimo/i:
Potassium tert-butylate
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.02 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
483 °C
pH
13 (20 °C, 5 g/L in H2O, Hydrolysis)
Punto di fusione
256-258 °C
Densità
1.19 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H9O.K/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Free KOH: ≤ 1 %(m)
Identity (IR): conforms
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 1