Documenti fondamentali
8.04812
Sigma-Aldrich
Methylenesuccinic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Methylenesuccinic acid, Itaconic acid
About This Item
Formula condensata:
HOOCCH2C(=CH2)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
202-599-6
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
0.0000115 Pa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Temp. autoaccensione
430 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
163-168.4 °C
Solubilità
77.49 g/L
Densità
0.949 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[O-]C(=O)CC(=C)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
LVHBHZANLOWSRM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 163 °C
Melting range (upper value): ≤ 167 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1