109533
Dimethyl itaconate
97%
Sinonimo/i:
2-(Methylene)butanedioic dimethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
P. eboll.
208 °C (lit.)
Punto di fusione
37-41 °C (lit.)
Densità
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)CC(=C)C(=O)OC
InChI
1S/C7H10O4/c1-5(7(9)11-3)4-6(8)10-2/h1,4H2,2-3H3
ZWWQRMFIZFPUAA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup