Vai a
8.01966
2-Bromo-2-methylpropane
(stabilised with potassium carbonate) for synthesis
Sinonimo/i:
2-Bromo-2-methylpropane, tert-Butyl bromide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mL
Spedizione prevista il01 giugno 2026daMerck S.p.A
72,40 €
1 L
Spedizione prevista il01 giugno 2026daMerck S.p.A
259,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)3CBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.02
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
208-065-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
72,40 €
Spedizione prevista il01 giugno 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
179.9 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
mp
-20 °C
transition temp
flash point 16 °C
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
BrC(C)(C)C
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2,3)5/h1-3H3
InChI key
RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.215 - 1.225
Identity (IR): passes test
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.015508.01546325066
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
-20 °C
mp
-28 °C
mp
-72 °C
mp
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
density
0.84 g/cm3 at 20 °C
density
0.69 g/cm3 at 20 °C
density
1.461 g/mL at 20 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-2-methylpropane
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup