Documenti fondamentali
8.03090
Sigma-Aldrich
Biphenyl
for synthesis
Sinonimo/i:
Biphenyl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
202-163-5
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
0.07 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
crystals
Temp. autoaccensione
570 °C
Potenza
2140 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
0.7-3.4 % (v/v)
P. ebollizione
255 °C/1013 hPa
Punto di fusione
68-70 °C
Temp. transizione
flash point 113 °C
Densità bulk
600 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C1(C2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 70 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Caffeina Sigma Reference Standard, vial of 250 mg
Sigma-Aldrich
C1778
Caffeina
Benzophenone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1056130
Benzophenone
Caffeina powder, ReagentPlus®
Sigma-Aldrich
C0750
Caffeina