Documenti fondamentali
8.02934
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol dimethyl ether
(stabilised) for synthesis
Sinonimo/i:
2-Methoxyethyl ether, Bis(2-methoxyethyl) ether, Dimethyldiglycol, ‘Diglyme’
Scegli un formato
250 ML
50,70 €
1 L
174,00 €
2.5 L
264,00 €
50,70 €
Spedizione prevista il14 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
50,70 €
1 L
174,00 €
2.5 L
264,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3OCH2CH2)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.17
Beilstein:
1736101
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
Numero indice EU:
203-924-4
NACRES:
NA.22
50,70 €
Spedizione prevista il14 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.6 (vs air)
Tensione di vapore
3 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
370 °F
Potenza
4760 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
17.4 %
dilution
(for synthesis)
Indice di rifrazione
n20/D 1.408 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. ebollizione
162 °C (lit.)
Punto di fusione
−64 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 51 °C
Densità
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.943 - 0.945
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)