Documenti fondamentali
8.02681
Sigma-Aldrich
Cumene
for synthesis
Sinonimo/i:
Cumene, 2-Phenylpropane, Isopropylbenzene
Scegli un formato
100 ML
37,60 €
1 L
63,10 €
37,60 €
Spedizione prevista il16 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
37,60 €
1 L
63,10 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
202-704-5
NACRES:
NA.22
37,60 €
Spedizione prevista il16 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
5.3 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
420 °C
Potenza
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
10578 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.8-6.0 % (v/v)
P. ebollizione
153 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-96 °C
Temp. transizione
flash point 31 °C
Densità
0.86 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C(C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31.0 °C - closed cup