Documenti fondamentali
8.00258
Sigma-Aldrich
Allyl cyanide
for synthesis
Sinonimo/i:
Allyl cyanide, 3-Butenenitrile, Vinylacetonitrile
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
67.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352117
Numero indice EU:
203-701-1
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
455 °C
Potenza
115 mg/kg LD50, oral (Rat)
1170 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Punto di fusione
-87 °C
Temp. transizione
flash point 23 °C
Densità
0.83 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C4H5N/c1-2-3-4-5/h2H,1,3H2
SJNALLRHIVGIBI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.835
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C - closed cup