Documenti fondamentali
8.00141
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4N2O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
210-204-3
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Stato
solid
Potenza
860 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.3-1.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Densità bulk
400 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1c(c(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)O)O
InChI
1S/C7H4N2O7/c10-6-4(7(11)12)1-3(8(13)14)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H,(H,11,12)
LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 170 °C
Melting range (upper value): ≤ 174 °C
Identity (IR): conforms
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 3