Documenti fondamentali
71290-M
Millipore
5X AntigenPlus Buffer (pH 10)
Scegli un formato
100 ML
97,70 €
97,70 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
97,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.77
97,70 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Stato
liquid
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Pretreatment of fixed tissues with an antigen retrieval buffer can dramatically improve antibody staining. For tissues and antibodies for which antigen retrieval is necessary, Novagen is pleased to introduce the AntigenPlus Buffer Set designed for antigen retrieval applications in fixed, paraffin embedded tissues. The Buffer Set consists of three different 5X AntigenPlus Buffers (pH 6, pH 7.4 and pH 10) that can be tested with the tissues of interest.
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Note legali
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1