Documenti fondamentali
684274
Sigma-Aldrich
β1,2-Xylosidase, Xanthomonas sp.
Sinonimo/i:
β1,2-Xylosidase, Xanthomonas sp., β-D-Xylanxylohydrolase
Scegli un formato
500 MI.U.
522,00 €
522,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MI.U.
522,00 €
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
522,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Stato
liquid
Livello qualitativo
Attività specifica
≥10 units/mL
≥20 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Attività estranea
β-N-acetylglucosaminidase, α-fucosidase, α- and β-galactosidase, α-mannosidase, proteases, none detected
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Native β1,2-Xylosidase from Xanthomonas species. Catalyzes the hydrolysis of terminal xylose β1,2-linked to the β-mannose of N-linked oligosaccharides. Enzyme requires removal of α1,3-linked mannose. Enzyme requires 5 mM calcium chloride in reaction buffer for full activity.
Note: 1 mU = 1 milliunit.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme that will release 1 nmol of methylumbelliferone from 4-methylumbelliferyl-7-β-D-xyloside per min at 37°C, pH 5.0.
Stato fisico
In 25 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 7.5.
Ricostituzione
Following initial use, refrigerate (4°C).
Altre note
Reese, A.J. and Doening, T.L. 2003. Mol. Microbiol.50, 1401.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2