Documenti
681816
Millipore
Lectin, Wheat Germ, Triticum vulgaris
Sinonimo/i:
WGA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
Forma fisica
lyophilized solid
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Specific for tri-N-acetyl-D-glucosamine. Agglutinates erythrocytes and most types of malignant cells more readily than corresponding cells from normal tissues.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and refrigerate (4°C).
Reconstitute at 1 mg/ml in 150 mM NaCl, 10 mM phosphate buffer, pH 7.2-7.4.
Altre note
Goldstein, I.J., et al. 1975. Biochim. Biophys. Acta405, 53.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Acido borico ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
B0394
Acido borico