681647
WRN Helicase Inhibitor, NSC 19630
The WRN Helicase Inhibitor, NSC 19630, also referenced under CAS 72835-26-8, controls the biological activity of WRN Helicase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Sinonimo/i:
WRN Helicase Inhibitor, NSC 19630, 1-((1-Oxopropoxy)methyl)-maleimide, 1-((1-Oxopropoxy)methyl)-1H-pyrrole-2,5-dione, MIRA-1, p53 Activator VIII
Saggio
≥97% (NMR)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C8H9NO4/c1-2-8(12)13-5-9-6(10)3-4-7(9)11/h3-4H,2,5H2,1H3
YXEWPGYLMHXLPS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Bykov, V.J.N., et al. 2005. J. Biol. Chem.280, 30384.
WGK 2