Vai a
SML1005
NSC 617145
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2,3-Propandiyl-bis(2,3-dichloro)maleimide, 1,1′-(2,2-Dimethyl-1,3-propanediyl)bis[3,4-dichloro-1H-Pyrrole-2,5-dione, NSC-617145, SID 487795
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
123,00 €
104,55 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
492,00 €
418,20 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H10Cl4N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
400.04
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
104,55 €
Prezzo di listino123,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(C(=O)N(C1=O)CC(CN2C(=O)C(=C(C2=O)Cl)Cl)(C)C)Cl
InChI
1S/C13H10Cl4N2O4/c1-13(2,3-18-9(20)5(14)6(15)10(18)21)4-19-11(22)7(16)8(17)12(19)23/h3-4H2,1-2H3
InChI key
PCOXPBOKDABARQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NSC 617145 is a potent and cell-permeable inhibitor of Werner syndrome helicase (WRN) that causes accumulation of double-strand breaks (DSB) and chromosomal abnormalities in cancer cells.
NSC 617145 is a potent and cell-permeable inhibitor of Werner syndrome helicase (WRN).
NSC 617145 has an IC50 value of 230nM.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1274SML0819SML1043
NSC 617145 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1005
NSC 617145
RI-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1274
RI-1
Bisdionin C ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0819
Bisdionin C
KC7F2 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1043
KC7F2
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to light brown
color
yellow to orange
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)