65066-M
Hematoxylin Gill II
Harleco® (For Microscopy (contains ethylene glycol, Aluminum sulphate))
Sinonimo/i:
H&E stain
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Harleco® (For Microscopy (contains ethylene glycol, Aluminum sulphate))
Punto di fusione
-0.1 °C
Densità
1.22 g/cm3
λmax
545-560 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Same as Gill I but double the strength. May be used for progressive or regressive staining in cytology and histology.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1