Z640522
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads, PCR Clean
volume 50-1000 μL
Sinonimo/i:
pipetting tips
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030 073.843
Eppendorf® 022491750
Campo di misura del volume
50-1000 μL
tecniche
PCR: suitable
Lunghezza
71 mm
Volume massimo
1 mL
Volume
50—1000 μL
Descrizione generale
Trays of tips which may be autoclaved in their packaging and stored clean for later use. Tips may be used straight from the reload tray, or loaded into ep T.I.P.S box (purchase separately). PCR clean, free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors, batch related certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)