Documenti fondamentali
64245-M
Millipore
L-3,3′,5-Triiodothyronine, Sodium Salt
Stimulates respiratory activity at the mitochondrial level.
Sinonimo/i:
L-3,3′,5-Triiodothyronine, Sodium Salt, T₃, Na
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H11I3NO4 · Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
672.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥95% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Solubilità
0.1 M NaOH: 10 mg/mL
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C15H12I3NO4.Na/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
Descrizione generale
Stimulates respiratory activity at the mitochondrial level.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
Stimulates respiratory activity at the mitochondrial level
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Altre note
Green, N.K., et al. 1993. Clin. Sci.84, 61.
Lanni, A., et al. 1993. J. Endocrinol.136, 59.
Xu, Q., et al. 1993. Eur. J. Biochem.211, 891.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3