Documenti fondamentali
6.18554
Supelco
Ammonium acetate
for chromatography, LiChropur
Sinonimo/i:
Ammonium acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
77.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
for chromatography
Nome Commerciale
LiChropur
Stringa SMILE
[NH4]OC(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1