Documenti fondamentali
6.18281
Supelco
Methyl cellulose
4000 cPs
Sinonimo/i:
Methyl cellulose
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stringa SMILE
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
InChI
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
WGK 1