616400-M
Tranilast
An anthranilic acid analog that acts as a potent inhibitor of VEGF- and vascular permeability factor-induced angiogenesis and collagen synthesis.
Sinonimo/i:
Tranilast, N-(3ʹ,4ʹ-Dimethoxycinnamoyl)anthranilic Acid
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 200 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C18H17NO5/c1-23-15-9-7-12(11-16(15)24-2)8-10-17(20)19-14-6-4-3-5-13(14)18(21)22/h3-11H,1-2H3,(H,19,20)(H,21,22)/b10-8+
NZHGWWWHIYHZNX-CSKARUKUSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
VEGF- and vascular permeability factor-induced angiogenesis and collagen synthesis
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Isaji, M., et al. 1998. Life Sci. 63, PL71.
Isaji, M., et al. 1997. Br. J. Pharmacol. 122, 1061.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3