614310
TLR3/dsRNA Complex Inhibitor
≥99% (HPLC), solid, TLR3/dsRNA complex inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
TLR3/dsRNA Complex Inhibitor, ( R)-2-(3-Chloro-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxamido)-3-phenylpropanoic acid, Toll-Like Receptor 3/Double Strand RNA Complex Inhibitor, (R)-2-(3-Chloro-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxamido)-3-phenylpropanoic acid, Toll-Like Receptor 3/Double Strand RNA Complex Inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
product name
TLR3/dsRNA Complex Inhibitor, The TLR3/dsRNA Complex Inhibitor blocks dsRNA binding to TLR3.
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
WGK 1