Documenti fondamentali
613420
Millipore
DL-α-Tocopherol
A physiological membrane-bound antioxidant that protects cell membrane lipids from oxidative damage by free radicals.
Sinonimo/i:
DL-α-Tocopherol, Vitamin E
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H50O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
430.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Saggio
≥96% (GC)
Stato
oil
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
ethanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1
GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Descrizione generale
A physiological membrane-bound antioxidant that protects cell membrane lipids from oxidative damage by free radicals.
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and refrigerate (4°C).
Altre note
Matthai, T. 1996. Indian J. Pediatr. 63, 242.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3