598510
DL-Thiorphan
A thiol containing amido-acid that selectively binds to the active site zinc of metalloproteinases and blocks their activity (IC₅₀ = 2.1 nM for neutral endopeptidase-NEP).
Sinonimo/i:
DL-Thiorphan, N-[(RS)-2-Benzyl-3-mercaptopropanoyl]-glycine
Saggio
≥95% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C12H15NO3S/c14-11(15)7-13-12(16)10(8-17)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,17H,6-8H2,(H,13,16)(H,14,15)
LJJKNPQAGWVLDQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
NEP activity
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Iwata, N., et al. 2001. Science292, 1550.
Shirotani, K., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 21895.
Ghaddar, G., et al. 2000. Biochem. J.347, 419.
Iwata, N., et al. 2000. Nature Med.6, 143.
Takaki, Y., et al. 2000. J. Biochem.128, 897.
Fuller, S.J., et al. 1995. Biochemistry34, 8091.
Sajid, M., et al. 1995. Parasitology.111, 599.
Gomez-Monterrey, I., et al. 1994. J. Med. Chem.37, 1865.
Takahashi, M., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 21394.
Roderick, S.L., et al. 1989. Biochemistry28, 1493.
WGK 3