Documenti fondamentali
5.89580
Sigma-Aldrich
Etilacetato
99.8%, anhydrous
Sinonimo/i:
EtOAc
Scegli un formato
100 ML
67,90 €
250 ML
78,60 €
1 L
116,00 €
2 L
230,00 €
67,90 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
67,90 €
250 ML
78,60 €
1 L
116,00 €
2 L
230,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Beilstein:
506104
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.22
67,90 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
3 (20 °C, vs air)
Tensione di vapore
73 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.8%
Temp. autoaccensione
801 °F
Limite di esplosione
2.2-11.5 %, 38 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.3720 (lit.)
P. eboll.
76.5-77.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−84 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C