Documenti fondamentali
5.89576
Sigma-Aldrich
Pentano
Pentane
≥99%, anhydrous
Scegli un formato
100 ML
68,80 €
250 ML
82,00 €
1 L
191,00 €
2 L
322,00 €
68,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
68,80 €
250 ML
82,00 €
1 L
191,00 €
2 L
322,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.15
Beilstein:
969132
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
NACRES:
NA.22
68,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.48 (vs air)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
500 °F
Limite di esplosione
~8.3 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.358 (lit.)
P. ebollizione
35-36 °C (lit.)
Punto di fusione
−130 °C (lit.)
Densità
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. PAKISTAN
    • Recensione 1
    • Voti 0
    4 su 5 stelle.
    kindly add country of origin of current stock lot. its convenient for us to before ordering.
    Traduci con Google
    Utile?
    1. Risposta di Sigma-Aldrich Corporation:
      Thank you for your review. We encourage customers who experience problems with our products to contact us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.