5677
Spermine, Tetrahydrochloride
Sinonimo/i:
Spermine, Tetrahydrochloride
Scegli un formato
336,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
336,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Descrizione
RTECS - EJ7230000
Merck USA index - 14, 8743
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (titration)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
water: 20 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[N+H2](CCC[N+H3])CCCC[N+H2]CCC[N+H3]
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
phospholipase C α
nNOS
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Escargueil-Blanc, I., et al. 1994. FASEB J.8, 1075.
Hu, J., et al. 1994. Neurosci. Lett. 175, 41.
Tompkins, T.A. and Moscarello, M.A. 1994. Biochim. Biophys. Acta1206, 1208.
Trubiani, O., et al. 1994. Biochem. Mol. Biol. Int.32, 1085.
Svensson, F., et al. 1993. Mol. Cell. Biochem.124, 141.
Ask, A., et al. 1992. Cancer Lett.66, 29.
Chida, N., et al. 1992. Brain Res.593, 57.
Khan, A.U., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 11428.
Messena, L., et al. 1992. J. Leukoc. Biol. 52, 585.
Pawelczyk, T., et al. 1992. Arch. Biochem. Biophys.297, 328.
Shantz, L.M., et al. 1992. Biochem. J.288, 511.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3