Documenti fondamentali
567570
Sigma-Aldrich
Spectinomycin, Dihydrochloride, Pentahydrate, Streptomyces sp.
A broad spectrum aminoglycoside antibiotic that contains two glucose moieties. Footprint studies indicate that spectinomycin exerts regional effects on ribosomal structure.
Sinonimo/i:
Spectinomycin, Dihydrochloride, Pentahydrate, Streptomyces sp.
Scegli un formato
10 G
235,00 €
235,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
235,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H24N2O7 · 2HCl · 5H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
495.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
235,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white to off-white
Solubilità
water: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].[N+H2]([C@@H]1[C@H]2O[C@@]3([C@H](O[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)[N+H2]C)O)O[C@@H](CC3=O)C)O)C.O.O.O.O.O
InChI
1S/C14H24N2O7.2ClH.5H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;;;;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;2*1H;5*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;;;/m1......./s1
DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
Descrizione generale
A broad spectrum aminoglycoside antibiotic that contains two glucose moieties. Footprint studies indicate that spectinomycin exerts regional effects on ribosomal structure. A resistance gene (aph) which encodes a spectinomycin has been cloned from Legionella pneumophila (disease agent for Legionnaire’s disease) kinase and expressed in E. coli. Potency: ≥500 µg/mg.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
Footprint studies indicate that spectinomycin exerts regional effects on ribosomal structure
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Thompson, P.R., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 14788.
Noah, J., and Wollenzien, P. 1997. Nucleic Acids Symp. Ser. 36, 178.
Suter, T.M., et al. 1997. Antimicrob. Agents Chemother. 41, 1385.
Thom, G., and Prescott, C.D. 1997. Bioorg. Med. Chem. 5, 1081.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2