Documenti fondamentali
566332
Sigma-Aldrich
Sirt1 Inhibitor VII, Inauhzin
The Sirt1 Inhibitor VII, Inauhzin controls the biological activity of Sirt1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
Sirt1 Inhibitor VII, Inauhzin, 10-[2-(5H-[1,2,4]triazino[5,6-b]indol-3-ylthio)butanoyl]-10H-phenothiazine, INZ
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H19N5OS2
Peso molecolare:
469.58
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.28
Il prodotto 566332 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Potenza
0.7 μM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
beige
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
A cell-permeable phenothiazine derivative that selectively inhibits SirT1 (IC50 ≤2.0 µM), but not SirT2, SirT3, or HCAC8 (IC50 >50 µM), activity. Effectively elevates cellular p53 lysine acetylation (Effective conc. 2 µM), thereby protecting p53 lysine residues from MDM2-mediated ubiquitination without inhibiting MDM2 activity toward deacetylated p53. Shown to inhibit cancer cell growth in a p53-dependent manner (IC50 = 2.0 and 15.7µM, respectively, against HCT116p53+/+ and HCT116p53-/- cells) and synergize with Nutlin-3 (Cat. Nos. 444143, https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/mm/444151" target="_blank"">444151, & 444152) in blocking HCT116p53+/+ proliferation in vitro (1 µM INZ & 4 µM Nutlin-3) and inducing HCT116p53+/+ apoptosis in mice in vivo (15 mg INZ/kg/d i.p; 150 mg Nut-3/kg/12 h p.o.).
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Reversible: yes
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Zhang, Q., et al. 2012. EMBO Mol. Med.4, 298.
Zhang, Y., et al. 2012. Cancer Biol. Ther.13, 915
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3