565793
γ-Secretase Inhibitor XXIV, BMS299897
The γ-Secretase Inhibitor XXIV, BMS299897, also referenced under CAS 290315-45-6, controls the biological activity of γ-Secretase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Sinonimo/i:
γ-Secretase Inhibitor XXIV, BMS299897, 4-(2-((1R)-1-(((4-Chlorophenyl)sulfonyl)-2,5-difluoroanilino)ethyl)-5-fluorophenyl)butanoic acid, BMS-299897, BMS 299897
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
ethanol: 100 mM
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC1=CC(CCCC(O)=O)=C([C@@H](C)N(S(=O)(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)C3=C(F)C=CC(F)=C3)C=C1
InChI
1S/C24H21ClF3NO4S/c1-15(21-11-7-18(26)13-16(21)3-2-4-24(30)31)29(23-14-19(27)8-12-22(23)28)34(32,33)20-9-5-17(25)6-10-20/h5-15H,2-4H2,1H3,(H,30,31)/t15-/m1/s1
IZAOBRWCUGOKNH-OAHLLOKOSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Barten, D.M., et al. 2005. J. Pharmacol. Exp. Ther.312, 635.
Anderson, J.J., et al. 2005. Biochem. Pharmacol.69, 689.
WGK 3