Documenti fondamentali
565773
Sigma-Aldrich
γ-Secretase Inhibitor XII
The γ-Secretase Inhibitor XII controls the biological activity of γ-Secretase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Sinonimo/i:
γ-Secretase Inhibitor XII, Z-IL-CHO
Scegli un formato
5 MG
227,00 €
227,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
227,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H30N2O4
Peso molecolare:
362.46
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
227,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A cell-permeable, reversible dipeptide aldehyde that reduces Aβ production by blocking γ-secretase activity in vitro (Aβ40 IC50 = 7.9 µM; Aβ42 IC50 = 7.6 µM) and in cultured CHO 2b-7 cells that stably overexpress APP695 (Aβ40 IC50 = 11.5 µM; Aβ42 IC50 = 8.3 µM). Also blocks the generation of CTFγ (γ-secretase-generated carboxyl-terminal fragment). Does not affect the formation of amyloid-β-precursor protein (APP).
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
Aβ40 in vitro
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 7.9 µM for Aβ40; 7.6 µM for Aβ42 in vitro
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
Z-Ile-Leu-CHO
Altre note
Weijzen, S., et al. 2002. Nat. Med.8, 979.
McLendon, C., et al. 2000. FASEB J.14, 2383.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1