554994
RHC-80267
Selective inhibitor of DAG lipase activity in canine platelets (IC₅₀ = 4 nM) and in a variety of mammalian cells.
Sinonimo/i:
RHC-80267, 1,6- bis(Cyclohexyloximinocarbonylamino)hexane
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C20H34N4O4/c25-19(27-23-17-11-5-3-6-12-17)21-15-9-1-2-10-16-22-20(26)28-24-18-13-7-4-8-14-18/h1-16H2,(H,21,25)(H,22,26)
RXSVYGIGWRDVQC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
DAG lipase
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Shinoda, J., et al. 1997. Eur. J. Endocrinol. 136, 207.
Konrad, R.J., et al. 1994. Biochemistry 33, 13284.
Mason-Garcia, M., et al. 1992. Am. J. Physiol.262, C1197.
Balsinde, J., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 15638.
WGK 3