553030
FPS-ZM1
≥98% (HPLC), semisolid,viscous liquid, RAGE antagonist, Calbiochem®
Sinonimo/i:
RAGE Antagonist, FPS-ZM1, Receptor for AGE Antagonist, FPS-ZM1, N-Benzyl-4-chloro-N-cyclohexylbenzamide
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
RAGE Antagonist, FPS-ZM1, RAGE Antagonist, FPS-ZM1, is a blood-brain-barrier permeant blocker of RAGE V domain-mediated ligand binding (Ki = 25, 148, & 230 nM, respectively, against Aβ40, HMGB1 & S100B, binding to sRAGE).
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
semisolid
viscous liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CC=C(Cl)C=C1)N(CC2=CC=CC=C2)C3CCCCC3
InChI
1S/C20H22ClNO/c21-18-13-11-17(12-14-18)20(23)22(19-9-5-2-6-10-19)15-16-7-3-1-4-8-16/h1,3-4,7-8,11-14,19H,2,5-6,9-10,15H2
XDFKWGIBQMHSOH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
RAGE
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3