5.38337
PDE9 Inhibitor, PF-04447943
Sinonimo/i:
PDE9 Inhibitor, PF-04447943, 6-((3S,4S)-4-methyl-1-(pyrimidin-2-ylmethyl)pyrrolidin-3-yl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one, PF04447943, PF 04447943, Phosphodiesterase 9A Inhibitor, PF-04447943
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C20H25N7O2/c1-13-10-26(12-17-21-5-2-6-22-17)11-16(13)18-24-19-15(20(28)25-18)9-23-27(19)14-3-7-29-8-4-14/h2,5-6,9,13-14,16H,3-4,7-8,10-12H2,1H3,(H,24,25,28)/t13-,16-/m1/s1
IWXUVYOOUMLUTQ-CZUORRHYSA-N
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Azioni biochim/fisiol
PDE9
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Verhoest, P. R., et al. 2012. J. Med. Chem.55, 9045.
Hutson, P.H., et al. 2011. Neuropharmacology.61, 665.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3