5.34356
PRMT5 Inhibitor, CMP5
Sinonimo/i:
PRMT5 Inhibitor, CMP5, 1-(9-Ethyl-9H-carbazol-3-yl)-N-(2-pyridinylmethyl)methanamine, 2HCl, 1-(9-Ethyl-9H-carbazol-3-yl)-N-(pyridin-2-ylmethyl)methanamine, 2HCl
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
water: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Azioni biochim/fisiol
PRMT5
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 3