5.33574
TRPML3 Activator, ML123
Sinonimo/i:
TRPML3 Activator, ML123, 4-Chloro-N-(2-morpholinocyclohexyl)benzenesulfonamide, SF-21, CID2911646, ML123, ML 123, Transient Receptor Potential Channel 3 Activator, SID24801657, Racemate, SR-1984
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥92% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CCC(C(C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl)N3CCOCC3
InChI
AYQCZQKMGKDZPS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
TRPML3
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Grimm, C., et al. 2012. J. Biol. Chem.287, 22701.
Saldanha, S., et al. 2010. Probe Reports from the NIH Molecular Libraries Program.
Grimm, C., et al. 2010. Chem. Biol.17, 135.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3