5.31369
RORγt Inverse Agonist II, GSK805
Sinonimo/i:
RORγt Inverse Agonist II, GSK805, N-(3,5-Dichloro-4-(2-(trifluoromethoxy)phenyl)phenyl)-2-(4-ethylsulfonylphenyl)acetamide, N-(2,6-Dichloro-2ʹ-(trifluoromethoxy)biphenyl-4-yl)-2-(4-(ethylsulfonyl)phenyl)acetamide, Retinoid-related Orphan Receptor γ t Antagonist II, RORγt A
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
RORγt
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3