5.31167
GSK-3 Inhibitor XXIX, CHIR98014
Sinonimo/i:
GSK-3 Inhibitor XXIX, CHIR98014, N²-(2-(4-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(1H-imidazol-1-yl)pyrimidin-2-ylamino)ethyl)-5-nitropyridine-2,6-diamine, N⁶-(2-((4-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(1H-imidazol-1-yl)-2-pyrimidinyl)amino}ethyl)-3-nitro-2,6-pyridinediamine, CHIR-98014, CT-98014
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1c(ccc(c1)Cl)c2nc(ncc2[n]4cncc4)NCCNc3nc(c(cc3)[N+](=O)[O-])N
InChI
1S/C20H17Cl2N9O2/c21-12-1-2-13(14(22)9-12)18-16(30-8-7-24-11-30)10-27-20(29-18)26-6-5-25-17-4-3-15(31(32)33)19(23)28-17/h1-4,7-11H,5-6H2,(H3,23,25,28)(H,26,27,29)
MDZCSIDIPDZWKL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
GSK-3 α & β
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Lian, X., et al. 2012. Proc. Natl. Acad. Sci. USA109, E1848.
Selenica, M.L., et al. 2007. Br. J. Pharmacol.152, 959.
Ring, D.B., et al. 2003. Diabetes.52, 588.
Nikoulina, S.E., et al. 2002. Diabetes.51, 2190.
WGK 3