5.31091
Porcn Inhibitor IV, LGK974
Sinonimo/i:
Porcn Inhibitor IV, LGK974, 2-(2ʹ,3-Dimethyl-2,4ʹ-bipyridin-5-yl)-N-(5-(pyrazin-2-yl)pyridin-2-yl)acetamide, Wnt Pathway Inhibitor XXIII, LGK-974
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
tan
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C23H20N6O/c1-15-9-17(12-28-23(15)18-5-6-25-16(2)10-18)11-22(30)29-21-4-3-19(13-27-21)20-14-24-7-8-26-20/h3-10,12-14H,11H2,1-2H3,(H,27,29,30)
XXYGTCZJJLTAGH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Porcupine
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3