5.30923
Kir6.2/SUR1 Channel Activator, VU0071063
Sinonimo/i:
Kir6.2/SUR1 Channel Activator, VU0071063, 1,3-Dimethyl-7-(4-(2-methyl-2-propanyl)benzyl)-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 7-(4-( tert-Butyl)benzyl)-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione, Kir6.2/SUR1 Channel Opener, SUR1/Kir6.2 selective K-ATP Channel Opener, 1,3-Dimethyl-7-(4-(2-methyl-2-propanyl)benzyl)-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 7-(4-(tert-Butyl)benzyl)-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione, Kir6.2/SUR1 Channel Opener, SUR1/Kir6.2 selective K-ATP Channel Opener
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
SUR1-containing channels
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3